Få mere at vide
Kinematica™ Rustfri stålsigte til Polymix™ MFC 90 D Mill
Shop alle Kinematica produkter
Porestørrelse:
0,2 mm
0,5 mm
0,8 mm
1 mm
1,5 mm
2,0 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Sigte |
| Til brug med (udstyr) | PX MFC 90 D |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Porestørrelse | 4 mm |