Få mere at vide
Kinematica™ Rustfri stålsigte til Polymix™ MFC 90 D Mill
Artikelnummer. 10275893 Shop alle Kinematica produkter
Porestørrelse:
0,2 mm
0,5 mm
0,8 mm
1 mm
1,5 mm
2,0 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10275893
Brand: Kinematica™ 35095005
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Afhængigt af prøven kan der opnås endnu finere resultater ved at male med to eller flere sigter med gradvist mindre hulstørrelser.
Tekniske data
Produkttype Sigte
Til brug med (udstyr) PX MFC 90 D
Materiale Rustfrit stål
Porestørrelse 0,5 mm