Få mere at vide
Kinematica™ Rustfri stålsigte til Polymix™ MFC 90 D Mill
Artikelnummer. 10012393 Shop alle Kinematica produkter
Skift visning
Porestørrelse:
0,2 mm
0,5 mm
0,8 mm
1 mm
1,5 mm
2,0 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porestørrelse Pakningsstørrelse
10012393 0,8 mm Hver
10387183 3 mm Hver
10713454 5 mm Hver
10754024 6 mm Hver
10042293 0,2 mm Hver
10275893 0,5 mm Hver
10532274 1 mm Hver
10134133 1,5 mm Hver
10617693 2,0 mm Hver
10677123 4 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 10012393 Leverandør Kinematica™ Leverandørnr. 35095008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1344.00 DKK
    1283.29 DKK / Pakke med 1
    Spare 60.71 DKK
    4% Slukket
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Afhængigt af prøven kan der opnås endnu finere resultater ved at male med to eller flere sigter med gradvist mindre hulstørrelser.
Tekniske data
Produkttype Sigte
Til brug med (udstyr) PX MFC 90 D
Materiale Rustfrit stål
Porestørrelse 0,8 mm