Få mere at vide
Fisherbrand™ Testsigte i rustfrit stål med vævet trådnet
Shop alle Fisherbrand produkter
Porestørrelse:
25μ m
38μ m
45μ m
53μ m
63μ m
75μ m
80μ m
90μ m
1 mm
100μ m
106μ m
1,18 mm
1,25 mm
125μ m
1,4 mm
150μ m
1,6 mm
160μ m
1,7 mm
180μ m
2 mm
200μ m
212μ m
2,36 mm
2,5 mm
250μ m
2,8 mm
300μ m
315μ m
3,35 mm
355μ m
400μ m
425μ m
500μ m
600μ m
630μ m
710μ m
800μ m
850μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 stk. |
| Porestørrelse | 1,4 mm |
| Type | Sigte |
| Certificeringer/compliance | Overensstemmelsescertifikat, BS 410: Del 1: 2000, ISO 3310: Del 1: 2000 |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Inkluderer | Overensstemmelsesattest og registreringskort |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 100 mm |
| Rammemateriale | Rustfrit stål |
| Mesh materiale | Vævet tråd |