Få mere at vide
- Home
- Products
- Filtre og filtrering
- Mekaniske sigter
- Fisherbrand™ Testsigte i rustfrit stål med vævet trådnet
Fisherbrand™ Testsigte i rustfrit stål med vævet trådnet
Artikelnummer. 11592143 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Porestørrelse:
25μ m
38μ m
45μ m
53μ m
63μ m
75μ m
80μ m
90μ m
1 mm
100μ m
106μ m
1,18 mm
1,25 mm
125μ m
1,4 mm
150μ m
1,6 mm
160μ m
1,7 mm
180μ m
2 mm
200μ m
212μ m
2,36 mm
2,5 mm
250μ m
2,8 mm
300μ m
315μ m
3,35 mm
355μ m
400μ m
425μ m
500μ m
600μ m
630μ m
710μ m
800μ m
850μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
39 product options available for selection
| Artikelnummer. | Porestørrelse | Pakningsstørrelse |
|---|---|---|
| 11592143 | 150μ m | Hver |
| 11572143 | 106μ m | Hver |
| 11582163 | 1,25 mm | Hver |
| 11592163 | 1,4 mm | Hver |
| 11502153 | 160μ m | Hver |
| 11512153 | 180μ m | Hver |
| 11522173 | 2 mm | Hver |
| 11522153 | 200μ m | Hver |
| 11532153 | 212μ m | Hver |
| 11542173 | 2,5 mm | Hver |
| 11582133 | 25μ m | Hver |
| 11552173 | 2,8 mm | Hver |
| 11552153 | 300μ m | Hver |
| 11562173 | 3,35 mm | Hver |
| 11592133 | 38μ m | Hver |
| 11582153 | 400μ m | Hver |
| 11572153 | 355μ m | Hver |
| 11592153 | 425μ m | Hver |
| 11502163 | 500μ m | Hver |
| 11512143 | 53μ m | Hver |
| 11532143 | 75μ m | Hver |
| 11532163 | 710μ m | Hver |
| 11512163 | 600μ m | Hver |
| 11522163 | 630μ m | Hver |
| 11542163 | 800μ m | Hver |
| 11542143 | 80μ m | Hver |
| 11552143 | 90μ m | Hver |
| 11552163 | 850μ m | Hver |
| 11562153 | 315μ m | Hver |
| 11572163 | 1,18 mm | Hver |
| 11502173 | 1,6 mm | Hver |
| 11512173 | 1,7 mm | Hver |
| 11532173 | 2,36 mm | Hver |
| 11562143 | 100μ m | Hver |
| 11582143 | 125μ m | Hver |
| 11562163 | 1 mm | - |
| 11502143 | 45μ m | Hver |
| 11522143 | 63μ m | Hver |
| 11542153 | 250μ m | Hver |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 39 options available.
Artikelnummer.
11592143
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
-
402.00 DKK
344.78 DKK / Pakke med 1
Spare 57.22 DKK
14% Slukket
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Læg i indkøbskurv
310.69 DKK valid until 2026-12-31
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "28038" for at få din tilbudspris.
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "28038" for at få din tilbudspris.
Tekniske data
| Mængde | 1 stk. |
| Porestørrelse | 150μ m |
| Produkttype | Si |
| Certificeringer/compliance | Overensstemmelsescertifikat, BS 410: Del 1: 2000, ISO 3310: Del 1: 2000 |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Inkluderer | Overensstemmelsesattest og registreringskort |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 100 mm |
| Rammemateriale | Rustfrit stål |
| Mesh materiale | Vævet tråd |