Få mere at vide
Fisherbrand™ Testsigte i rustfrit stål med vævet trådnet
Artikelnummer. 11532163 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Porestørrelse:
25μ m
38μ m
45μ m
53μ m
63μ m
75μ m
80μ m
90μ m
1 mm
100μ m
106μ m
1,18 mm
1,25 mm
125μ m
1,4 mm
150μ m
1,6 mm
160μ m
1,7 mm
180μ m
2 mm
200μ m
212μ m
2,36 mm
2,5 mm
250μ m
2,8 mm
300μ m
315μ m
3,35 mm
355μ m
400μ m
425μ m
500μ m
600μ m
630μ m
710μ m
800μ m
850μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
39 product options available for selection
Product selection table with 39 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porestørrelse unitSize
11532163 710μ m Hver
11572143 106μ m Hver
11582163 1,25 mm Hver
11592163 1,4 mm Hver
11592143 150μ m Hver
11502153 160μ m Hver
11512153 180μ m Hver
11522173 2 mm Hver
11522153 200μ m Hver
11532153 212μ m Hver
11542173 2,5 mm Hver
11582133 25μ m Hver
11552173 2,8 mm Hver
11552153 300μ m Hver
11562173 3,35 mm Hver
11592133 38μ m Hver
11582153 400μ m Hver
11572153 355μ m Hver
11592153 425μ m Hver
11502163 500μ m Hver
11512143 53μ m Hver
11532143 75μ m Hver
11512163 600μ m Hver
11522163 630μ m Hver
11542163 800μ m Hver
11542143 80μ m Hver
11552143 90μ m Hver
11552163 850μ m Hver
11562153 315μ m Hver
11572163 1,18 mm Hver
11502173 1,6 mm Hver
11512173 1,7 mm Hver
11532173 2,36 mm Hver
11562143 100μ m Hver
11582143 125μ m Hver
11562163 1 mm -
11502143 45μ m Hver
11522143 63μ m Hver
11542153 250μ m Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 39 options available.
39 options
Artikelnummer. 11532163
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    353.00 DKK
    344.78 DKK / Pakke med 1
    Spare 8.22 DKK
    2% Slukket
Forventet forsendelse: 29-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af rustfrit stål og fås i mange forskellige størrelser. Fisherbrand™ Testsigte i rustfrit stål med vævet trådnet har en diameter på 100 mm.
100 mm diameter testsigter med rustfri stålramme og vævet trådnet. Leveres med overensstemmelsesattest og registreringskort. Yderligere maskestørrelser og diametre sigter tilgængelige - kontakt venligst kundeservice for detaljer.
Tekniske data
Mængde 1 stk.
Porestørrelse 710μ m
Type Sigte
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat, BS 410: Del 1: 2000, ISO 3310: Del 1: 2000
Materiale Rustfrit stål
Inkluderer Overensstemmelsesattest og registreringskort
Diameter (metrisk) Udvendig 100 mm
Rammemateriale Rustfrit stål
Mesh materiale Vævet tråd