Få mere at vide
Fisherbrand™ Testsigte i rustfrit stål med vævet trådnet
Artikelnummer. 11512153 Shop alle Fisherbrand produkter
Porestørrelse:
25μ m
38μ m
45μ m
53μ m
63μ m
75μ m
80μ m
90μ m
1 mm
100μ m
106μ m
1,18 mm
1,25 mm
125μ m
1,4 mm
150μ m
1,6 mm
160μ m
1,7 mm
180μ m
2 mm
200μ m
212μ m
2,36 mm
2,5 mm
250μ m
2,8 mm
300μ m
315μ m
3,35 mm
355μ m
400μ m
425μ m
500μ m
600μ m
630μ m
710μ m
800μ m
850μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11512153
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af rustfrit stål og fås i mange forskellige størrelser. Fisherbrand™ Testsigte i rustfrit stål med vævet trådnet har en diameter på 100 mm.
100 mm diameter testsigter med rustfri stålramme og vævet trådnet. Leveres med overensstemmelsesattest og registreringskort. Yderligere maskestørrelser og diametre sigter tilgængelige - kontakt venligst kundeservice for detaljer.
Tekniske data
Mængde 1 stk.
Porestørrelse 180μ m
Type Sigte
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat, BS 410: Del 1: 2000, ISO 3310: Del 1: 2000
Materiale Rustfrit stål
Inkluderer Overensstemmelsesattest og registreringskort
Diameter (metrisk) Udvendig 100 mm
Rammemateriale Rustfrit stål
Mesh materiale Vævet tråd