Tekniske data
| Produkttype | Fladmoppe Wringer |
| Kapacitet (metrisk) | Til 15 L spande |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Kapacitet (engelsk) | Til 3,9 gal. Spande |
| Engangs | Genanvendelig |
| Til brug med (udstyr) | Kompakt skovlsystem |
| Inkluderer | Fladmoppe Wringer |
| Mængde | 1 stk. |
| Form | Flad |
| Vis mere |