Få mere at vide
RETSCH Låg af rustfrit stål til testsigter
Shop alle Retsch produkter
Diameter (metrisk) Udvendig:
100 mm
150 mm
200 mm
305 mm
315 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Stainless steel
- Available for a variety of test sieves, based upon diameter
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 Ea. |
| Type | Sieve Lid |
| Certificeringer/compliance | ISO 3310 and ASTM E 11 |
| Dækmateriale | Stainless Steel |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 150 mm |