Få mere at vide
RETSCH Låg af rustfrit stål til testsigter
Shop alle Retsch produkter
Diameter (metrisk) Udvendig:
100 mm
150 mm
200 mm
305 mm
315 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Rustfrit stål
- Fås til en række forskellige testsigter, baseret på diameter
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 stk. |
| Type | Si Cover |
| Certificeringer/compliance | ISO 3310 og ASTM E 11 |
| Dækmateriale | Rustfrit stål |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 100 mm |