Få mere at vide
RETSCH Låg af rustfrit stål til testsigter
Artikelnummer. 10659311 Shop alle Retsch produkter
Diameter (metrisk) Udvendig:
100 mm
150 mm
200 mm
305 mm
315 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10659311
Brand: RETSCH 60.107.000305
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tildæk sigter for at undgå tab af prøve under separationsprocessen. Disse låg af rustfrit stål passer til flere testsier, baseret på siens diameter.
  • Rustfrit stål
  • Fås til en række forskellige testsigter, baseret på diameter
Tekniske data
Mængde 1 stk.
Type Si Cover
Certificeringer/compliance ISO 3310 og ASTM E 11
Dækmateriale Rustfrit stål
Diameter (metrisk) Udvendig 305 mm