Få mere at vide
RETSCH Rustfrit stål sigteindsats til Cyclone Mill Twister
Shop alle Retsch produkter
Porestørrelse:
1 mm
2 mm
500μ m
800μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 Hver |
| Porestørrelse | 500μ m |
| Type | Sigteindsats |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Til brug med (udstyr) | Cyclone Mill Twister |