Få mere at vide
VitLab™ Rustfri stålsigte
Diameter (metrisk) Øverst:
50 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- 50 mm indsatsdiameter
- Til brug med Vitlab™ tragte nr. 41794, 41894
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Øverst | 50 mm |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Til brug med (udstyr) | Vitlab™ tragte nr. 41794, 41894 |
| Porestørrelse | 0.45mm |
| Mængde | 1 hver |
| Produkttype | Sigte Si |