Få mere at vide
Sampling Systems™ Skovl i rustfrit stål
Artikelnummer. 17885367 Shop alle Sampling Systems produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
115,5 cm
Artikelnummer. Længde (metrisk)
17885367 115,5 cm
1 options
Artikelnummer. 17885367 Leverandør Sampling Systems™ Leverandørnr. A24610
Forventet forsendelse: 12-01-2027
Denne rustfri skovl er ideel til almindeligt arbejde. Fremstillet af højkvalitets korrosionsbestandigt 316L rustfrit stål, er den fri for sprækker og har en højpoleret finish, så den let kan rengøres.
  • Ergonomisk håndtag
  • Højpoleret finish for nem rengøring
Tekniske data
Bladmateriale Rustfrit stål
Produkttype Skovl
Blade stil Flad
Farvekodet Nej
Håndtag Materiale Rustfrit stål
Hovedstil Firkant
Længde (engelsk) 4,5 tommer.
Længde (metrisk) 115,5 cm
Materiale Stål
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Sølv