Få mere at vide
DWK Life Sciences Forsendelsesflaske i rustfrit stål, UN-certificeret, med DIN 168-1 gevind, GL 45
Shop alle DWK Life Sciences produkterBeskrivelse
Den ubrydelige stålflaske er ideel til opbevaring og sikker forsendelse af farligt flydende gods såsom opløsningsmidler og reagenser, uden behov for yderligere beskyttende ydre emballage. Fremstillet af korrosionsbestandig AISI Type 316L (1.4404) rustfrit stål og hygiejnisk konstrueret med alle svejsede sømme. Flasken har en glat indvendig overfladefinish, der svarer til IIIc (DIN 17441) med afrundede indvendige kanter for nem rengøring. Poleret og børstet holdbar udvendig finish. Flasken har et GL 45 gevind med indbygget hældelæbe. Leveres komplet med GL 45 rustfrit stål skruelåg og PTFE overflade platin-katalyseret silicium cap liner og UN certificeringsnummer. Certificeret i henhold til UN-standarder for transport af væsker klassificeret som farligt gods i UN Packing Group I (høj fare) Packing Group II (middel fare) og Packing Group III (lav fare). Den er velegnet til væsker med en relativ densitet på 2,0 eller mindre. Internationale regler kan ændres, det er brugerens ansvar for at overholde alle gældende love og regler.
- Certificeret til FN-standarder for transport af væsker klassificeret som farligt gods i FN-emballagegruppe I (høj fare) II (middel fare) og III (lav fare)
- Ingen yderligere ydre emballage er påkrævet på grund af FN-godkendelse. Velegnet til væsker med en relativ densitet på 2,0 eller mindre
- Velegnet til væsker med en relativ densitet på 2,0 eller mindre
- Fremstillet af korrosionsbestandigt AISI Type 316L (1.4404) rustfrit stål og hygiejnisk konstrueret med alle svejsede sømme
- Poleret og børstet holdbar udvendig finish
- På grund af den glatte indvendige overflade, der svarer til IIIc (DIN 17441) med afrundede inderkanter, kan flasken let rengøres
- GL 45 gevind med indbygget hældelæbe
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1500 mL |
| Farve | Silver |
| Til brug med (applikation) | Transport af væsker klassificeret som farligt gods i FN-emballagegruppe I (høj fare), II (middel fare) og III (lav fare); Opbevaring, transport og sikker håndtering af farlige, farlige og værdifulde materialer; Opbevaring og transport af lysfølsomme materialer |
| Materiale | Stainless Steel (316L) |
| Nominel kapacitet | 1500 mL |
| Lukning inkluderet | Yes |
| Kapacitet (engelsk) | 51 oz. |
| Form | Round |
| Produkttype | Transport Bottle |