Få mere at vide
Fisherbrand™ Tang med skarpe ender i rustfrit stål
Artikelnummer. p-8013182 Shop alle Fisherbrand produkter
Højde (metrisk) krop:
115 mm
130 mm
160 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11562113
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver en non-stick overflade med PTFE belægning, hvor meget få faste eller flydende stoffer vil klæbe permanent. Nickel Electro™ Tang med skarpe ender i rustfrit stål giver fremragende ikke-befugtningsegenskaber for nem rengøring og kan damp- eller kemisk steriliseres.
PTFE-belagt pincet, der giver en non-stick overflade, hvor meget få faste eller flydende stoffer vil klæbe permanent.
  • Kemisk resistent og ikke-forurenende
  • Ikke-proteinbinding og giver bio-inerte overflader
  • Ingen kritiske mængder tabt på grund af klæbning
  • Ingen opbygning på overflader
  • Ideel til brug under svære laboratorieforhold
  • Fremragende ikke-befugtende egenskaber for nem rengøring og kan damp- eller kemisk steriliseres
  • Med styrestift
Tekniske data
Tip stil Skarp
nr. pr. pakke Hver
Materiale PTFE-belagt rustfrit stål
Produkttype Pincet
Højde (metrisk) krop 115 mm
Stil Takkede kæber