Få mere at vide
Fisherbrand™ Tang med skarpe ender i rustfrit stål
Artikelnummer. 11572113 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Højde (metrisk):
115 mm
130 mm
160 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
11572113 130 mm Hver
11562113 115 mm Hver
11582113 160 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11572113
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    207.00 DKK
    106.32 DKK / Pakke med 1
    Spare 100.68 DKK
    48% Slukket
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver en non-stick overflade med PTFE belægning, hvor meget få faste eller flydende stoffer vil klæbe permanent. Nickel Electro™ Tang med skarpe ender i rustfrit stål giver fremragende ikke-befugtningsegenskaber for nem rengøring og kan damp- eller kemisk steriliseres.
PTFE-belagt pincet, der giver en non-stick overflade, hvor meget få faste eller flydende stoffer vil klæbe permanent.
  • Kemisk resistent og ikke-forurenende
  • Ikke-proteinbinding og giver bio-inerte overflader
  • Ingen kritiske mængder tabt på grund af klæbning
  • Ingen opbygning på overflader
  • Ideel til brug under svære laboratorieforhold
  • Fremragende ikke-befugtende egenskaber for nem rengøring og kan damp- eller kemisk steriliseres
  • Med styrestift
Tekniske data
Produkttype Pincet
Materiale PTFE-belagt rustfrit stål
Højde (metrisk) 130 mm
nr. pr. pakke Hver
Stil Savtakkede kæber
Tip stil Skarp