Få mere at vide
Julabo™ Stainless-Steel Shaking Water Baths
Artikelnummer. p-8002784
Strømstyrke:
10 A
9 A
Vægt (metrisk):
22 kg
23 kg
Inkluderer:
Cirkulationspumpe
Uden cirkulationspumpe
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10563612
Brand: Julabo™ 9550323
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Har et sømløst, stænkfast tastatur og et lysstærkt LED-multidisplay, der viser op til seks temperaturværdier, som er synlige fra hele laboratoriet. Julabo™ Stainless-Steel Shaking Water Baths eliminerer temperaturoverskridelse og giver stabilitet ved høj temperatur.
  • Mikroprocessorteknologi med PID-temperaturkontrol
  • Lysstærkt LED-multidisplay
  • Sømløst, stænkfast tastatur
  • Stænkfast hovedafbryder
  • Elektronisk timer til indstilling af køretiden (0:01 til 9:59 t:min)
  • Online kommunikation via indbygget RS232-integration
  • Tidligt varslingssystem med høje og lave temperaturgrænser
  • Aftapningsskrue til bekvem tømning af badekarret
  • Tørløbsbeskyttelse/sikkerhedstemperatur fastsat til 130°C
  • Bredt udvalg af tilbehør tilgængeligt, inklusive aftageligt Makrolon badebetræk
  • EasyTemp kontrolsoftware er gratis tilgængelig
  • Aftagelig rystevogn
  • Rystefrekvens justerbar fra 20 til 200 rpm
  • Rystefrekvens angivet på LED-multidisplay
  • Rysteslag 15 mm
  • Tilgængelige spændingsversioner: 230V/50-60Hz, 115V/60Hz
  • Aftageligt Makrolon badebetræk fås som tilbehør
  • RS232 integrationskabel fås som tilbehør
Tekniske data
Controller type Mikroprocessorteknologi med PID
Kapacitet (metrisk) 20 L
Certificeringer/compliance CE
Temperaturområde 20 °C til 99 °C
Type Shaking Water Bath
Vise LED
Til brug med (applikation) Velegnet til uovervåget kontinuerlig drift
Inkluderer Cirkulationspumpe
Materiale Rustfrit stål
Model- SW23
Hastighed 20 til 200 rpm
Temperatur nøjagtighed ±0,02 °C
Temperaturopløsning ±0,1 °C
Temperaturstabilitet ±0,02 °C
Stopur 0:01 til 9:59 t:min.
Længde (metrisk) 35 cm
Længde (metrisk) interiør 30 cm
Bredde (metrisk) 70 cm
Højde (metrisk) 26 cm
Forsendelsesvægt (metrisk) 39.91 kg
Vægt (metrisk) 23 kg
Elektriske krav 230/115 V 50 til 60/60 Hz 2000 W
Spænding 230/115 V
Watt 2000 w
Strømstyrke 10 A
Frekvens 50/60 Hz