Få mere at vide
Julabo™ Stainless-Steel Shaking Water Baths
Artikelnummer. 12125032
Skift visning
Strømstyrke:
10 A
9 A
Vægt (metrisk):
22 kg
23 kg
Inkluderer:
Cirkulationspumpe
Uden cirkulationspumpe
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Strømstyrke Vægt (metrisk) Inkluderer Pakningsstørrelse
12125032 9 A 22 kg Uden cirkulationspumpe Hver
10563612 10 A 23 kg Cirkulationspumpe Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12125032 Leverandør Julabo™ Leverandørnr. 9550322
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Har et sømløst, stænkfast tastatur og et lysstærkt LED-multidisplay, der viser op til seks temperaturværdier, som er synlige fra hele laboratoriet. Julabo™ Stainless-Steel Shaking Water Baths eliminerer temperaturoverskridelse og giver stabilitet ved høj temperatur.
Julabo rystevandbade har et sømløst, stænkfast tastatur og et lysstærkt LED-multidisplay, der viser op til seks temperaturværdier, der er synlige fra hele laboratoriet. Avanceret mikroprocessorteknologi med PID-temperaturkontrol eliminerer temperaturoverskridelse og giver høj temperaturstabilitet. Den indbyggede timer gør tidsafhængige applikationer lettere, mens RS232-integration muliggør online kommunikation med en pc. Følsomme prøver i badet er beskyttet af en intervaltone, som udløses, så snart de høje eller lave temperaturgrænser nås. Hvis væskeniveauet i badet når et minimumsniveau, sker der desuden en fuldstændig nedlukning, og der lyder en permanent signaltone. Faktisk er disse enheder generelt designet til uovervåget kontinuerlig drift. Badetankene og alle dele i kontakt med påfyldningsvæsken er lavet af rustfrit stål af høj kvalitet.
  • Mikroprocessorteknologi med PID-temperaturkontrol
  • Lysstærkt LED-multidisplay
  • Sømløst, stænkfast tastatur
  • Stænkfast hovedafbryder
  • Elektronisk timer til indstilling af køretiden (0:01 til 9:59 t:min)
  • Online kommunikation via indbygget RS232-integration
  • Tidligt varslingssystem med høje og lave temperaturgrænser
  • Aftapningsskrue til bekvem tømning af badekarret
  • Tørløbsbeskyttelse/sikkerhedstemperatur fastsat til 130°C
  • Bredt udvalg af tilbehør tilgængeligt, inklusive aftageligt Makrolon badebetræk
  • EasyTemp kontrolsoftware er gratis tilgængelig
  • Aftagelig rystevogn
  • Rystefrekvens justerbar fra 20 til 200 rpm
  • Rystefrekvens angivet på LED-multidisplay
  • Rysteslag 15 mm
  • Tilgængelige spændingsversioner: 230V/50-60Hz, 115V/60Hz
  • Aftageligt Makrolon badebetræk fås som tilbehør
  • RS232 integrationskabel fås som tilbehør
Tekniske data
Controller type Mikroprocessorteknologi med PID
Kapacitet (metrisk) 20 L
Certificeringer/compliance CE
Temperaturområde 20 °C til 99 °C
Type Shaking Water Bath
Vise LED
Til brug med (applikation) Velegnet til uovervåget kontinuerlig drift
Inkluderer Uden cirkulationspumpe
Materiale Rustfrit stål
Model- SW22
Hastighed 20 til 200 rpm
Temperatur nøjagtighed ±0,2 °C
Temperaturopløsning ±0,1 °C
Temperaturstabilitet ±0,2 °C
Stopur 0:01 til 9:59 t:min.
Længde (metrisk) 35 cm
Længde (metrisk) interiør 30 cm
Bredde (metrisk) 70 cm
Højde (metrisk) 26 cm
Dybde (metrisk) 35 cm
Forsendelsesvægt (metrisk) 39.91 kg
Vægt (metrisk) 22 kg
Elektriske krav 230/115 V 50 til 60/60 Hz 2000 W
Spænding 230/115 V
Watt 2000 w
Strømstyrke 9 A
Frekvens 50/60 Hz