Få mere at vide
RETSCH Syv analysetestsigter i rustfrit stål, 200 mm Dia.
Artikelnummer. 10477581 Shop alle Retsch produkter
Porestørrelse:
63μ m
90μ m
1 mm
125μ m
180μ m
250μ m
355μ m
500μ m
630μ m
710μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10477581
Brand: RETSCH 60.322.000250
Kun null tilbage
Tekniske data
Mængde 1 hver
Porestørrelse 250μ m
Type Test sigte
Certificeringer/compliance ISO 3310 og ASTM E 11
Højde (metrisk) 25mm
Til brug med (applikation) Separation, fraktionering, partikelstørrelsesbestemmelse
Diameter (metrisk) Udvendig 200 mm
Rammemateriale Rustfrit stål
Mesh materiale Rustfrit stål