Få mere at vide
RETSCH Syv analysetestsigter i rustfrit stål, 200 mm Dia.
Shop alle Retsch produkter
Porestørrelse:
63μ m
90μ m
1 mm
125μ m
180μ m
250μ m
355μ m
500μ m
630μ m
710μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 hver |
| Porestørrelse | 630μ m |
| Type | Test sigte |
| Certificeringer/compliance | ISO 3310 og ASTM E 11 |
| Højde (metrisk) | 25mm |
| Til brug med (applikation) | Separation, fraktionering, partikelstørrelsesbestemmelse |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 200 mm |
| Rammemateriale | Rustfrit stål |
| Mesh materiale | Rustfrit stål |