Få mere at vide
De Buyer™ Serveringsfade i rustfrit stål
Artikelnummer. 11990615
Skift visning
Volumen (metrisk):
3,6 l
4,9 l
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
11990615 3,6 l
11900625 4,9 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11990615 Leverandør De Buyer™ Leverandørnr. 3280.35
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    510.30 DKK
    374.34 DKK / Pakke med 1
    Spare 135.96 DKK
    26% Slukket
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Tekniske data
Produkttype Fad
Materiale Rustfrit stål
Højde (metrisk) 45 mm
Længde (metrisk) 350 mm
Mængde Hver
Form Rektangulær
Volumen (metrisk) 3,6 l
Bredde (metrisk) 270 mm