Få mere at vide
Cole-Parmer™ Rustfrit stål takket pincet
Artikelnummer. 11799689 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
15,24 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
11799689 15,24 cm Hver
1 options
Artikelnummer. 11799689 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 0728812
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Anbefales til mikroelektronik og præcisionsmontage
  • Fint udformet pincet i rustfrit stål
  • Har håndforarbejdede punkter for nøjagtighed og fremragende spidshårdhed
  • Antirefleksfinish reducerer øjenbelastningen
  • Anti-magnetisk, anti-syre og syrefast
Tekniske data
Produkttype Pincet
Længde (engelsk) 6 tommer
Længde (metrisk) 15,24 cm
Materiale Rustfrit stål
Mængde Ea.
Sterilitet Steril
Tip stil Tækket