Få mere at vide
asecos™ Skærmbund i rustfrit stål
Artikelnummer. 17816576 Shop alle asecos produkter
Materiale:
Rustfrit stål
Artikelnummer. 17816576
Brand: asecos™ 2901
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Skærmbasen i rustfrit stål er kompatibel med dyktank 2898.
  • B x D x H (mm): 600 x 311 x 17
Tekniske data
Farve Grå
Materiale Rustfrit stål
Bredde (engelsk) 23,62 tommer.
Bredde (metrisk) 600.00 mm
Højde (engelsk) 0,67 tommer.
Højde (metrisk) 17.00 mm
Vægt (engelsk) 2.15 lb.
Vægt (metrisk) 0.974 kg