Få mere at vide
Wheaton™ Skærm i rustfrit stål
Shop alle Wheaton Science Products produkter
:
Rustfrit stål skærm; Til brug med: Wheaton™ 90 mm Filtrering Samling
Beskrivelse
- Udskiftningsdel til 90 mm filtreringsenhed
- Rustfrit stål
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Wheaton™ 90 mm Filtrering Samling |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Inkluderer | 1 L tragt med skruekrave, glasstøttebase, filterstøtte, nr. 8 silikoneprop |
| Mængde | 1 stk. |