Få mere at vide
Buerkle™ Skraber i rustfrit stål
Artikelnummer. 11921571 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 ml
10 ml
25 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11921571 25 ml Hver
11901571 5 ml Hver
11911571 10 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11921571 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 53470025
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Scratcheren er specielt designet til at tage prøver af sammenhængende, sammenklumpede og ikke fritflydende stoffer.
  • Rustfrit stål AISI 316L (1.4404)
  • Elektropoleret
  • Samlet længde 1000 mm∣
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Scratcher
Materiale Rustfrit stål (V4A)
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (engelsk) 0.85 oz.
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Til brug med (applikation) Designet til prøvetagning af sammenhængende, sammenbagte og ikke fritflydende stoffer
Diameter (engelsk) 0.98 in.
Diameter (engelsk) Åbning 4.33 in.
Diameter (engelsk) Ydre 1.26 in.
Diameter (metrisk) 25 mm
Diameter (metrisk) åbning 110 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 32 mm
Længde (engelsk) 43.31 in.
Længde (engelsk) Skaft 39.37 in.
Længde (metrisk) 1100 mm
Længde (metrisk) skaft 1000 mm