Få mere at vide
Buerkle™ Skraber i rustfrit stål
Artikelnummer. 11901571 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 ml
10 ml
25 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
11901571 5 ml Hver
11911571 10 ml Hver
11921571 25 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11901571 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 53470005
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Scratcheren er specielt designet til at tage prøver af sammenhængende, sammenklumpede og ikke fritflydende stoffer.
  • Rustfrit stål AISI 316L (1.4404)
  • Elektropoleret
  • Samlet længde 1000 mm∣
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Scratcher
Materiale Rustfrit stål (V4A)
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (metrisk) 5 ml
Til brug med (applikation) Designet til prøvetagning af sammenhængende, sammenbagte og ikke fritflydende stoffer
Længde (metrisk) 1000 mm