Få mere at vide
Buerkle™ Rustfri stålskrabere
Artikelnummer. 17514306 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
230 mm
270 mm
Bredde (metrisk):
75 mm
100 mm
Dimensioner (L x B):
230 x 75 mm
270 x 100 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Bredde (metrisk) Dimensioner (L x B)
17514306 230 mm 75 mm 230 x 75 mm
17524306 270 mm 100 mm 270 x 100 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17514306 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 53860030
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Add to basket
Denne højkvalitetsskraber er velegnet til at skrabe, rense, udjævne og fjerne stærkt klæbende stoffer eller udtørrede medier.
  • Højkvalitets rustfrit stål V4A (1.4404), for ideel kemisk resistens
  • Ekstra robust design garanterer lang levetid
  • Steriliserbar, autoklaverbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Autoklaverbar Autoklaverbar
Dimensioner (L x B) 230 x 75 mm
Længde (engelsk) 9,1''
Længde (metrisk) 230 mm
Materiale Rustfrit stål
Bredde (engelsk) 3 tommer
Bredde (metrisk) 75 mm