Få mere at vide
Sampling Systems™ Rustfri stålskrabere
Artikelnummer. 15859641 Shop alle Sampling Systems produkter
Længde (metrisk):
232 mm
275 mm
Bredde (metrisk):
75 mm
100 mm
Materiale:
Rustfrit stål
Rustfrit stål (316L)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15859641
Brand: Sampling Systems™ A350100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sampling Systems™ Rustfri stålskrabere er ideelle til hygiejniske applikationer.
  • Fri for sprækker
  • Rustfri stålkonstruktion
  • Satin finish
Tekniske data
Produkttype Skraber
Længde (metrisk) 275 mm
Materiale Rustfrit stål
Bredde (metrisk) 100 mm