Få mere at vide
Sampling Systems™ Rustfri stålskrabere
Artikelnummer. 15443954 Shop alle Sampling Systems produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
232 mm
275 mm
Bredde (metrisk):
75 mm
100 mm
Materiale:
Rustfrit stål
Rustfrit stål (316L)
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Bredde (metrisk) Materiale unitSize
15443954 232 mm 100 mm Rustfrit stål (316L) Hver
15859641 275 mm 100 mm Rustfrit stål Hver
15869641 232 mm 75 mm Rustfrit stål Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15443954 Leverandør Sampling Systems™ Leverandørnr. A656100
Forventet forsendelse: 24-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sampling Systems™ Rustfri stålskrabere er ideelle til hygiejniske applikationer.
  • Fri for sprækker
  • Rustfri stålkonstruktion
  • Satin finish
Tekniske data
Produkttype Skraber
Længde (metrisk) 232 mm
Materiale Rustfrit stål (316L)
Bredde (metrisk) 100 mm