Få mere at vide
Amsta Rostfritt Rustfri stålskeder
Artikelnummer. 11791826
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 l
1,5 l
2 l
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
11791826 1 l
11701836 1,5 l
11731776 2 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11791826 Leverandør Amsta Rostfritt Leverandørnr. 517551
Forventet forsendelse: 11-01-2027
Spande fremstillet til at håndtere kemikalier osv. Fremstillet af 0,8 mm syrefast rustfri stålplade (EN1.4404).
Fuldsvejst med loddede håndtag uden glider til smudshuder.
Tekniske data
Produkttype Scoop
Materiale Rustfrit stål
Volumen (metrisk) 1 l