Få mere at vide
Amsta Rostfritt Rustfri stålskeder
Artikelnummer. 11731776
Volumen (metrisk):
1 l
1,5 l
2 l
Artikelnummer. 11731776
Brand: Amsta Rostfritt 517552
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Spande fremstillet til at håndtere kemikalier osv. Fremstillet af 0,8 mm syrefast rustfri stålplade (EN1.4404).
Fuldsvejst med loddede håndtag uden glider til smudshuder.
Tekniske data
Produkttype Scoop
Materiale Rustfrit stål
Volumen (metrisk) 2 l