Få mere at vide
Cole-Parmer™ Rustfri stålske
Artikelnummer. 11765009 Shop alle Cole-Parmer produkter
Kapacitet (metrisk):
1550 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11765009
Brand: Cole-Parmer™ 0721000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug denne store kapacitet til generelle laboratorie- og fødevareapplikationer. Cole-Parmer™ Stainless Steel Scoop er fremstillet i 304 heavy-gauge rustfrit stål.
304 rustfrit stål giver højere korrosionsbestandighed.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1550 ml
Produkttype Kemi Scoop
Længde (engelsk) 7,5 tommer
Materiale Rustfrit stål
Håndtag Type Ribbet