Få mere at vide
Rogo Sampaic™ Saks i rustfrit stål
Artikelnummer. 11738531
Skift visning
Længde (metrisk):
140 mm
Tip stil:
Runde/Runde
Til brug med (applikation):
Anatomisk
Artikelnummer. Længde (metrisk) Tip stil Til brug med (applikation)
11738531 140 mm Runde/Runde Anatomisk
1 options
Artikelnummer. 11738531 Leverandør Rogo Sampaic™ Leverandørnr. FMN015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    160.00 DKK
    136.52 DKK / Pakke med 10
    Spare 23.48 DKK
    14% Slukket
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Fremragende til en række skæreapplikationer i laboratoriet. Rogo Sampaic™ Sakse i rustfrit stål har en smuk poleret mat finish.
  • Kirurgisk rustfrit stål
  • Fås i en række forskellige stilarter - Metzenbaum, dissekere, iris, anatomisk
Tekniske data
Produkttype Saks i rustfrit stål
Længde (metrisk) 140 mm
Materiale Rustfrit stål
Til brug med (applikation) Anatomisk
Tip stil Runde/Runde