Få mere at vide
Swann-Morton™ Metal trykstøbt håndtag, postmortem skalpel
Artikelnummer. 12922555
Skift visning
Bladmateriale:
Rustfrit stål
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Bladmateriale Pakningsstørrelse
12922555 Rustfrit stål Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 12922555 Leverandør Swann-Morton™ Leverandørnr. 2652
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    857.00 DKK
    767.79 DKK / Pakke med 10
    Spare 89.21 DKK
    10% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Brug Swann Morton™ Metal Diecast Håndtag, Postmortem Skalpel til postmortem kirurgiske teknikker.
  • Kraftig klinge i kulstofstål
  • Metalhåndtag med skruebeslag
Tekniske data
Bladmateriale Rustfrit stål
Produkttype Håndtag
Til brug med (udstyr) PM40 eller PM40 Bull Nose Patology Blade
Oversigt Epoxy pulverlakeret