Få mere at vide
Swann-Morton™ Skalpelblade i rustfrit stål, 100 stk
Artikelnummer. p-8000789
Størrelse:
# 10
# 11
# 15
#10A
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 12398009
Brand: Swann-Morton™ 0301
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Betjen vha Swann Morton™ Skalpelblade i rustfrit stål for at sikre præcision;
  • Steril
  • Rustfrit stål
Tekniske data
Bladmateriale Rustfrit stål
Produkttype Skalpelblad
Størrelse # 10
Længde (metrisk) 25 mm
Til brug med (udstyr) # 10 passer til håndtag # 3, # 3L, # 3 Graduated, # 5B, # 7, # 9, # B3 og # B3L
Sterilitet Steril
Certificeringer/compliance BS EN 7740
Mængde 10 Pk.