Få mere at vide
Swann-Morton™ Skalpelblade i rustfrit stål, 100 stk
Artikelnummer. 12991635
Skift visning
Størrelse:
# 10
# 11
# 15
#10A
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
12991635 # 15 Pakke med 100
12398009 # 10 Pakke med 100
12981635 # 11 Pakke med 100
12971635 #10A Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12991635 Leverandør Swann-Morton™ Leverandørnr. 0305
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    189.00 DKK
    149.00 DKK / Pakke med 100
    Spare 40.00 DKK
    21% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Betjen vha Swann Morton™ Skalpelblade i rustfrit stål for at sikre præcision;
  • Steril
  • Rustfrit stål
Tekniske data
Bladmateriale Rustfrit stål
Produkttype Skalpelblad
Størrelse # 15
Længde (metrisk) 15 mm
Til brug med (udstyr) De # 15 blade passer til håndtag # 3, # 3L, # 3 Graduated, # 5B, # 7, # 9, # B3 og # B3L
Certificeringer/compliance BS EN 7740
Mængde 10/Pk.