Få mere at vide
Swann-Morton™ Skalpelblade i rustfrit stål, 100 stk
Betjen vha Swann Morton™ Skalpelblade i rustfrit stål for at sikre præcision;
Brand: Swann-Morton™ 0302
185.47 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Steril
- Rustfrit stål
Tekniske data
Rustfrit stål | |
#10A | |
Tilpasning #3. Passer til håndtag # 3, # 3L, # 3 Graduated, # 5B, # 7, # 9, # B3 og # B3L | |
10/Pk. |
Skalpelblad | |
15 mm | |
BS EN 7740 |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Swann-Morton™ Skalpelblade i rustfrit stål, 100 stk > Passer til model: nr. 10A; Længde: 15mm
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion