Learn More
Swann-Morton™ Skalpelblade i rustfrit stål, 100 stk
Description
- Steril
- Rustfrit stål
Specifications
Specifications
| Bladmateriale | Rustfrit stål |
| Produkttype | Skalpelblad |
| Størrelse | # 10 |
| Længde (metrisk) | 25 mm |
| Til brug med (udstyr) | # 10 passer til håndtag # 3, # 3L, # 3 Graduated, # 5B, # 7, # 9, # B3 og # B3L |
| Sterilitet | Steril |
| Certificeringer/compliance | BS EN 7740 |
| Mængde | 10 Pk. |