Få mere at vide
Swann-Morton™ Skalpel i rustfrit stål
Artikelnummer. 11728373
Skift visning
Størrelse:
# 10
# 11
# 15
# 23
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
11728373 # 23 -
11859002 # 15 Pakke med 25
11849002 # 10 Pakke med 25
12942575 # 11 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11728373 Leverandør Swann-Morton™ Leverandørnr. 2337
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    471.00 DKK
    373.57 DKK / Pakke med 100
    Spare 97.43 DKK
    20% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Skalpeller med plastikbeskytter
Plasthåndtag monteret med kirurgisk blad nr. 11, komplet med rørformet plastafskærmning.
Tekniske data
Bladmateriale Rustfrit stål
Produkttype Skalpel
Størrelse # 23