Få mere at vide
Gestigkeit Harry™ Sandbad i rustfrit stål
Temperaturområde:
30 °C til 110 °C
370 °C
50 °C til 300 °C
Dimensioner (D x B x H):
358 x 358 x 230 mm
364 x 514 x 230 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Temperaturområde | 30 °C til 110 °C |
| Dimensioner (D x B x H) | 364 x 514 x 230 mm |