Få mere at vide
Sampling Systems™ Rustfrit stål prøvesplitterriffelkasser
Artikelnummer. p-7146957 Shop alle Sampling Systems produkter
Bredde (metrisk) sliske:
6 mm
10 mm
20 mm
30 mm
Antal slisker:
12
16
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15899531
Brand: Sampling Systems™ 8601S20
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse letanvendelige prøvesplittere i rustfrit stål er til opdeling og reduktion af bulkprøver.
  • Slip blot prøven i toppen, og prøven deles i to
  • Opdel prøvedråber i riffelkasserne nedenunder
  • Det anbefales, at spalternes bredde er 2,5 til 3 gange større end diameteren af den største partikel, der spaltes
  • Fås i en lang række størrelser
Tekniske data
Produkttype Riffelkasse
Materiale Rustfrit stål
Antal slisker 12
Til brug med (applikation) Opdeling og reduktion af bulkprøver
Bredde (metrisk) sliske 20 mm