Få mere at vide
Sampling Systems™ Rustfrit stål prøvesplitterriffelkasser
Artikelnummer. 15899531 Shop alle Sampling Systems produkter
Skift visning
Bredde (metrisk) sliske:
6 mm
10 mm
20 mm
30 mm
Antal slisker:
12
16
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (metrisk) sliske Antal slisker Pakningsstørrelse
15899531 20 mm 12 Hver
15809541 30 mm 12 Hver
15889531 10 mm 16 Hver
15879531 6 mm 16 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15899531 Leverandør Sampling Systems™ Leverandørnr. 8601S20
Forventet forsendelse: 12-01-2027
Disse letanvendelige prøvesplittere i rustfrit stål er til opdeling og reduktion af bulkprøver.
  • Slip blot prøven i toppen, og prøven deles i to
  • Opdel prøvedråber i riffelkasserne nedenunder
  • Det anbefales, at spalternes bredde er 2,5 til 3 gange større end diameteren af den største partikel, der spaltes
  • Fås i en lang række størrelser
Tekniske data
Produkttype Riffelkasse
Materiale Rustfrit stål
Antal slisker 12
Til brug med (applikation) Opdeling og reduktion af bulkprøver
Bredde (metrisk) sliske 20 mm