Få mere at vide
Sampling Systems™ Rustfrit stål prøvesplitterriffelkasser
Artikelnummer. 15879531 Shop alle Sampling Systems produkter
Skift visning
Bredde (metrisk) sliske:
6 mm
10 mm
20 mm
30 mm
Antal slisker:
12
16
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (metrisk) sliske Antal slisker unitSize
15879531 6 mm 16 Hver
15899531 20 mm 12 Hver
15809541 30 mm 12 Hver
15889531 10 mm 16 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15879531 Leverandør Sampling Systems™ Leverandørnr. 8601S06
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse letanvendelige prøvesplittere i rustfrit stål er til opdeling og reduktion af bulkprøver.
  • Slip blot prøven i toppen, og prøven deles i to
  • Opdel prøvedråber i riffelkasserne nedenunder
  • Det anbefales, at spalternes bredde er 2,5 til 3 gange større end diameteren af den største partikel, der spaltes
  • Fås i en lang række størrelser
Tekniske data
Produkttype Riffelkasse
Materiale Rustfrit stål
Antal slisker 16
Til brug med (applikation) Opdeling og reduktion af bulkprøver
Bredde (metrisk) sliske 6 mm