Få mere at vide
Fisherbrand™ Prøvedykkere i rustfrit stål
Artikelnummer. p-8013181 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
10 ml
60 ml
120 ml
230 ml
300 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11508122
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Få optimal prøveindsamling og afsendelse fra én kilde med prøvedykkeren i rustfrit stål. En laboratorieprøvetagningsdipper med tilspidset sidekop; Fisherbrand™ Prøvedykkere i rustfrit stål er velegnede til brug med de fleste væsker.
  • Laboratorieprøvetagningsdipper med tilspidset sidekop
  • Rustfrit stål 304 spec
  • 18/8 ikke-magnetisk, lys finish
  • Håndtag argoloddet på kop for holdbarhed og sprækkefri konstruktion
  • Sprækkefrie kopper har hældetud
  • Autoklaverbar
  • Velegnet til brug med de fleste væsker
  • Designet til prøveindsamling og afsendelse fra én kilde
  • Kopstil - Lige
  • Eliminerer risikoen for krydskontaminering
Tekniske data
Produkttype Dip Sampler
Materiale Rustfrit stål
Autoklaverbar Autoklaverbar
Håndtag Type Agrobazed
Kapacitet (metrisk) 10 ml
Længde (metrisk) håndtag 300 mm