Beskrivelse
- Laboratorieprøvetagningsdipper med tilspidset sidekop
- Rustfrit stål 304 spec
- 18/8 ikke-magnetisk, lys finish
- Håndtag argoloddet på kop for holdbarhed og sprækkefri konstruktion
- Sprækkefrie kopper har hældetud
- Autoklaverbar
- Velegnet til brug med de fleste væsker
- Designet til prøveindsamling og afsendelse fra én kilde
- Kopstil - Lige
- Eliminerer risikoen for krydskontaminering
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Dip Sampler |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Håndtag Type | Agrobazed |
| Kapacitet (metrisk) | 230 ml |
| Længde (metrisk) håndtag | 300 mm |