Få mere at vide
Fisherbrand™ Prøvedykkere i rustfrit stål
Artikelnummer. 11538122 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 ml
60 ml
120 ml
230 ml
300 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11538122 120 ml Hver
11508122 10 ml Hver
11518122 60 ml Hver
11548122 230 ml Hver
11558122 300 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11538122
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    619.00 DKK
    530.08 DKK / Pakke med 1
    Spare 88.92 DKK
    14% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Få optimal prøveindsamling og afsendelse fra én kilde med prøvedypperen i rustfrit stål. En laboratorieprøvetagningsdypper med tilspidset kop; Fisherbrand™ Rustfri stålprøvedypper er velegnede til brug med de fleste væsker.
  • Laboratorieprøvetagningsdipper med tilspidset sidekop
  • Rustfrit stål 304 spec
  • 18/8 ikke-magnetisk, lys finish
  • Håndtag argoloddet på kop for holdbarhed og sprækkefri konstruktion
  • Sprækkefrie kopper har hældetud
  • Autoklaverbar
  • Velegnet til brug med de fleste væsker
  • Designet til prøveindsamling og afsendelse fra én kilde
  • Kopstil - tilspidset
  • Eliminerer risikoen for krydskontaminering
Tekniske data
Produkttype Dip Sampler
Materiale Rustfrit stål
Autoklaverbar Autoklaverbar
Håndtag Type Agrobazed
Kapacitet (metrisk) 120 ml
Længde (metrisk) håndtag 381 mm