Få mere at vide
Fisherbrand™ Prøvedykkere i rustfrit stål
Artikelnummer. 11528122 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
0,12 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11528122 0,12 l Hver
1 options
Artikelnummer. 11528122
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    619.00 DKK
    530.08 DKK / Pakke med 1
    Spare 88.92 DKK
    14% Slukket
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse prøveudtagningsdykkere i rustfrit stål med tilspidsede skåle er ideelle i laboratorier, forskning og andre miljøer.
  • Laboratory Sampling Dipper, tilspidset side kop, rustfrit stål 304 spec 18/8 ikke-magnetisk, lys finish
  • Kopstil - tilspidset
  • Kopper har hældetud
  • Håndtag argoloddet på kop for holdbarhed og sprækkefri konstruktion
  • Sprækkefrie kopper
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Produkttype Dip Sampler
Materiale Rustfrit stål
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (metrisk) 0,12 l
Længde (metrisk) håndtag 150 mm