Få mere at vide
Buerkle™ Sikkerhedsdunk i rustfrit stål
Artikelnummer. p-8011253 Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
5 l
10 l
20 l
Inkluderer:
Fin doseringstud og overtryksventil
Fin doseringstud, overtryksventil, ventilation
Skruelåg
Skruelåg, trykaflastningsventil
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15395087
Brand: Buerkle™ 26013005
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Buerkle™ Sikkerhedsdåser i rustfrit stål tilbyder sikkerhed gennem flammebeskyttelse og overtryksventil.
  • Håndtag lavet af solidt rustfrit stål
  • Tætninger lavet af PTFE
  • Høj grad af kemisk resistens
  • Spar plads
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukketype Skruelåg
Kapacitet (metrisk) 5 l
Farve Sølv
Materiale Rustfrit stål
Inkluderer Skruelåg, trykaflastningsventil
Tykkelse (metrisk) 0.8 mm
Dimensioner 200 x 130 x 310 mm
Længde (metrisk) 200 mm
Bredde (metrisk) 130 mm
Højde (metrisk) 310 mm
Vægt (metrisk) 1.65 Kg