Få mere at vide
Buerkle™ Sikkerhedsdunk i rustfrit stål
Artikelnummer. 15574429 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 l
10 l
20 l
Inkluderer:
Fin doseringstud og overtryksventil
Fin doseringstud, overtryksventil, ventilation
Skruelåg
Skruelåg, trykaflastningsventil
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Inkluderer Pakningsstørrelse
15574429 20 l Skruelåg, trykaflastningsventil Hver
15395087 5 l Skruelåg, trykaflastningsventil Hver
11951551 10 l Skruelåg -
15358498 10 l Fin doseringstud og overtryksventil -
16445079 20 l Fin doseringstud, overtryksventil, ventilation -
11941551 10 l Skruelåg, trykaflastningsventil -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15574429 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 26013020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6315.00 DKK
    5688.03 DKK / Pakke med 1
    Spare 626.97 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 22-01-2027
Buerkle™ Sikkerhedsdåser i rustfrit stål tilbyder sikkerhed gennem flammebeskyttelse og overtryksventil.
  • Håndtag lavet af solidt rustfrit stål
  • Tætninger lavet af PTFE
  • Høj grad af kemisk resistens
  • Spar plads
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 20 l
Farve Sølv
Til brug med (applikation) Opbevaring
Materiale Rustfrit stål
Inkluderer Skruelåg, trykaflastningsventil
Tykkelse (engelsk) 0.8 mm
Dimensioner 345 x 175 x 470 mm
Længde (metrisk) 345 mm
Højde (metrisk) 470 mm